Learn More
(S)-1-Ciclopropiletilamina, ChiPros™, 98 %, + 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401750
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 195604-39-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
(S)-1-Cyclopropylethylamine acts as a chiral and organic building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-1-ciclopropiletilamina actúa como un compuesto básico quiral y orgánico en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 195604-39-8
Fórmula molecular C5H11N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Número MDL MFCD08064289
Clave InChI IXCXVGWKYIDNOS-BYPYZUCNSA-N
PubChem CID 7363995
Nombre IUPAC (1S)-1-ciclopropiletanamina
SMILES CC(C1CC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-Cyclopropylethylamine
Punto de fusión -68°C
Densidad 0.799
Punto de ebullición 95°C
Temperatura de inflamación 3°C (37°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥98 %
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo s-1-cyclopropylethylamine, s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethan-1-amine, 1 s-1-cyclopropylethanamine, n-s-1-cyclopropyl-ethyl-amine, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, cyclopropanemethanamine,a-methyl-, as, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, ee 98+%, s-1-cyclopropylethylamine, chipros r , produced by basf
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.15
Porcentaje de pureza 98%