Learn More
(S)-(-)-1-Feniletanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339709
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 1445-91-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
It finds its application in the synthesis of optically active products. Used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used as a chiral derivatizing agent for determining the absolute configuration of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa en la síntesis de productos ópticamente activos. Se utiliza para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. También se puede utilizar como agente derivatizante quiral para determinar la configuración absoluta de alcoholes secundarios.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C y 20 g/l. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1445-91-6
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00064264
InChI Key WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
PubChem CID 443135
ChEBI CHEBI:16346
SMILES C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1-Phenylethanol
Punto di fusione 9°C to 11°C
Densità 1.012
Punti di ebollizione 97°C to 99°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.528
Quantità 5 g
Numero UN UN2937
Beilstein 2039797
Sinonimo s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
Informazioni di solubilità Soluble in water at 20°C 20g/L. Soluble in alcohol.
Optical Rotation −45° (c=5 in Methanol)
IUPAC Name (1S)-1-feniletan-1-ol
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%