Learn More
IKA™ Herramienta de dispersión S 18 N-10 G
Adecuado para el instrumento de dispersión T 18 digital
Marca:  IKA™ L004639
1316.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10689912
  • 1535.00€ / cada uno
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • La tecnología de dispersión funciona mediante el principio de estátor-rotor
  • El sistema consta de un rotor dentro de un estátor estacionario
  • Debido a la alta velocidad circunferencial, el medio que se va a procesar se extrae axialmente en el cabezal de dispersión y luego se fuerza su paso radialmente a través de las ranuras en la disposición de estátor-rotor
  • La alta velocidad y el espacio mínimo entre el rotor y el estátor producen fuerzas de cizallamiento extremadamente fuertes lo que se traduce en una mejor dispersión
  • Los materiales plásticos utilizados cuentan con aprobación de la FDA, (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
  • Aptos para instrumento de dispersión digital T 18
  • Materiales en contacto con el medio: PTFE, AISI 316L
  • Aptos para disolventes
  • Temperatura máx.: de 180 °C
  • Métodos de esterilización: todos los métodos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,4 in
4,3 in
Herramienta de dispersión digital T 18
Máx. de 180 °C
10 mm
108 mm
AISI 316L, PTFE