Learn More
(S)-(+)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolano-4-metanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | (S)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanol |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | De incoloro a amarillo |
Densità | 1.0700g/mL |
Punti di ebollizione | 82.0°C to 83.0°C (14.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 80°C |
Spettro a infrarossi | Auténtico |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol