Learn More
(S)-(+)-2-Aminohexano, ChiPros + 99 %, + 99 %
Código de producto. 11364206
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El (S)-(+)-2-aminohexano es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (17 g/l a 20 °C)
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70492-67-0
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.19
Número MDL MFCD00671626
Clave InChI WGBBUURBHXLGFM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-2-aminohexane, 2s-hexan-2-amine, s-2-hexylamine, s-+-2-aminohexane, s-+-2-aminohexane, chipros, ee 99+%, s-2-hexaneamine, pubchem6750, 2s-2-hexanamine, 2-hexanamine, 2s, +-s-2-aminohexane
PubChem CID 6999846
SMILES CCCCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Aminohexane
Punto de fusión <-20°C
Densidad 0.755
Punto de ebullición 116°C
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Beilstein 5237601
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (17g/L at 20°C)
Nombre IUPAC (2S)-hexano-2-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza ≥99%