Learn More
(S)-(+)-2-Aminonano, ChiPros + 99 %, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047487
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 869278-88-6 | C9H21N | 143.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 869278-88-6
Fórmula molecular C9H21N
Peso molecular (g/mol) 143.27
Número MDL MFCD03844738
Clave InChI ALXIFCUEJWCQQL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-nonanamine, 2-aminononane, 2-nonylamine, 2-amino-nonane, acmc-20apfg, acmc-1bh6g
PubChem CID 12878166
Nombre IUPAC nonan-2amina
SMILES CCCCCCCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Aminononane
Densidad 0.782
Punto de ebullición 73°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Índice de refracción 1.4271
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica +6° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.27
Porcentaje de pureza ≥99%