Learn More
(S)-(+)-2-Aminooctano, ChiPros™ + 99 %, + 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-2-Aminooctane |
Punto de fusión | <-20°C |
Densidad | 0.77 |
Punto de ebullición | 163°C to 165°C |
Temperatura de inflamación | 50°C (122°F) |
Notas del porcentaje del ensayo | Ee ≥99 % |
Índice de refracción | 1.4235 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2734 |
Beilstein | 1719319 |