Learn More
(S)-(-)-3-cloro-1-fenil-1-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431018
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 100306-34-1 | C9H11ClO | 170.636 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100306-34-1
Fórmula molecular C9H11ClO
Peso molecular (g/mol) 170.636
Número MDL MFCD00013309
Clave InChI JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s---3-chloro-1-phenyl-1-propanol, s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, s-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, 1s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, s-3-chloro-1-phenylpropanol, s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, pubchem6275
PubChem CID 2777894
Nombre IUPAC (1S)-3-cloro-1-fenilpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica −26° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.64
Porcentaje de pureza ≥98%