Learn More
(S)-4-(4-Aminobencil)-2-oxazolidinona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La (S)-4-(4-aminobencil)-2-(1H)-oxazolidinona es un intermedio del zolmitriptán (sc-220415) que actúa como un nuevo inhibidor de la enzima P-450 aromatasa del citocromo.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
La (S)-4-(4-aminobencil)-2-(1H)-oxazolidinona es un intermedio del zolmitriptán (sc-220415) que actúa como un nuevo inhibidor de la enzima P-450 aromatasa del citocromo.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone |
Punto de fusión | 107°C to 111°C |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.22 |
Porcentaje de pureza | 97% |