Learn More
Clorhidrato de S-acetamidometil-L-cisteína, 98 %, Thermo Scientific™
21.60€ - 255.00€
CAS 28798-28-9
Fórmula molecular C6H13ClN2O3S
Peso molecular (g/mol) 228.691
Número MDL MFCD00077080
Clave InChI SZWPOAKLKGUXDD-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo h-cys acm-oh hcl, s-acetamidomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh.hcl, 2r-2-amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid hydrochloride, l-cysteine, s-acetylamino methyl-, monohydrochloride, h-cys acm .hcl, h-cys acm-oh hydrochloride, s-acetamidomethylcysteine hydrochloride, s-acetyl-aminomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh inverted exclamation mark currencyhcl
PubChem CID 16211002
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3-(acetamidometilsulfanil)-2-aminopropanoico;clorhidrato
SMILES CC(=O)NCSCC(C(=O)O)N.Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15438166
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63171.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15439718
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63171.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15449718
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63171.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
28798-28-9
228.691
SZWPOAKLKGUXDD-JEDNCBNOSA-N
16211002
CC(=O)NCSCC(C(=O)O)N.Cl
C6H13ClN2O3S
MFCD00077080
h-cys acm-oh hcl, s-acetamidomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh.hcl, 2r-2-amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid hydrochloride, l-cysteine, s-acetylamino methyl-, monohydrochloride, h-cys acm .hcl, h-cys acm-oh hydrochloride, s-acetamidomethylcysteine hydrochloride, s-acetyl-aminomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh inverted exclamation mark currencyhcl
Ácido (2R)-3-(acetamidometilsulfanil)-2-aminopropanoico;clorhidrato
Especificaciones
S-Acetamidomethyl-L-cysteine hydrochloride
28798-28-9
MFCD00077080
h-cys acm-oh hcl, s-acetamidomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh.hcl, 2r-2-amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid hydrochloride, l-cysteine, s-acetylamino methyl-, monohydrochloride, h-cys acm .hcl, h-cys acm-oh hydrochloride, s-acetamidomethylcysteine hydrochloride, s-acetyl-aminomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh inverted exclamation mark currencyhcl
CC(=O)NCSCC(C(=O)O)N.Cl
228.691
228.7
Sólido
165°C (decomposition)
C6H13ClN2O3S
4015821
SZWPOAKLKGUXDD-JEDNCBNOSA-N
Ácido (2R)-3-(acetamidometilsulfanil)-2-aminopropanoico;clorhidrato
16211002
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 249-230-5
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : De 2 °C a 8 °C
Recommended Storage : Mantener frío