Learn More
Ácido (S)-(+)-mandélico ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17199-29-0 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
30.45€ - 60.05€
CAS 17199-29-0
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00004495
Clave InChI IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
PubChem CID 439616
ChEBI CHEBI:32800
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxi-2-fenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10386810
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
125300250
25 g Frasco de plástico
30.45€
25 g
10396810
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
125301000
100 g Frasco de plástico
60.05€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
17199-29-0
152.149
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
439616
ácido (2S)-2-hidroxi-2-fenilacético
C8H8O3
MFCD00004495
s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
CHEBI:32800
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Especificaciones
(S)-(+)-Mandelic acid
17199-29-0
99.0
Beige marrón a blanco
C8H8O3
MFCD00004495
s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
152.149
CHEBI:32800
≥99.0% (Acid)
Polvo cristalino
99+%
De 130 °C a 135 °C
100.0
99+%
C6H5CH(OH)CO2H
10, 192
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
ácido (2S)-2-hidroxi-2-fenilacético
439616
152.15
Auténtico
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
SENSIBLE A LA LUZ
missing translation for 'einecsNumber' : 241-240-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Lead(II) acetate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.