Learn More
Fisherbrand™ Baño de ultrasonidos calefactado serie S
Diseñado con tecnología de última generación de limpieza y barrido ultrasónicos con control por microprocesador. Los limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™ de la serie S ofrecen una completa gama de baños ultrasónicos analógicos con o sin calefacción, para satisfacer los requisitos de aplicaciones de investigación de laboratorios, de sonoquímica y de desgasificación.
Marca: Fisherbrand™ 1002170
Descripción
- Larga vida útil gracias a los depósitos de acero inoxidable resistente a la cavitación
- Pantalla LED que muestra el tiempo ajustado y el restante además de la temperatura preajustada y la real
- Asas de transporte de plástico con forma ergonómica
- Cubierta de nuevo diseño que reduce el ruido y acelera el proceso de calentamiento
- Fácil drenaje del líquido de limpieza a través del conducto de desagüe gracias a un dial en el lateral
- Panel de funcionamiento dispuesto de manera que el líquido no pueda acceder a los componentes electrónicos
- Tecla de función de desgasificación
Especificaciones
Carcasa de acero inoxidable V2A y depósito de acero inoxidable V2A | |
9.4 L | |
230VAC, 750w | |
Elmasonic S 80 (H) | |
6,4kg |
230 V CA | |
179 x 568 x 264 mm (Pr. x An. x Al.) | |
Laboratorio, sector médico, laboratorio odontológico, joyería, sector de relojes, óptica, talleres y servicio, industria | |
De 30 °C a 80 °C |