Learn More
Fisherbrand™ Baños de ultrasonidos no calefactados serie S
Diseñado con tecnología de última generación de limpieza y barrido ultrasónicos con control por microprocesador. Los limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™ de la serie S ofrecen una completa gama de baños ultrasónicos analógicos con o sin calefacción, para satisfacer los requisitos de aplicaciones de investigación de laboratorios, de sonoquímica y de desgasificación.
Marca:  Fisherbrand™ 1049018
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10485982
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Larga vida útil gracias a los depósitos de acero inoxidable resistente a la cavitación
  • Pantalla LED que muestra el tiempo ajustado y el restante además de la temperatura preajustada y la real
  • Asas de transporte de plástico con forma ergonómica
  • Cubierta de nuevo diseño que reduce el ruido y acelera el proceso de calentamiento
  • Fácil drenaje del líquido de limpieza a través del conducto de desagüe gracias a un dial en el lateral
  • Panel de funcionamiento dispuesto de manera que el líquido no pueda acceder a los componentes electrónicos
  • Tecla de función de desgasificación
Especificaciones
Especificaciones
Carcasa de acero inoxidable V2A y depósito de acero inoxidable V2A
28 L
De 220 a 240VCA, 1500 w
Elmasonic S 300 (H)
11 kg
De 220 a 240 Vca
321 Al x 568 An x 340 Pr mm
Laboratorio, sector médico, laboratorio odontológico, joyería, sector de relojes, óptica, talleres y servicio, industria
De 30 °C a 80 °C
Certificados
Ver productos accesorios