Learn More
DWK Life Sciences Protección, para tomas esmeriladas estándar de seguridad
Componente del sistema para el aflojado seguro de juntas esmeriladas atascadas.
Marca: DWK Life Sciences 286216409
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los anillos de tensión de poliamida tienen muy buenas propiedades deslizantes. Ayudan a aflojar de forma segura las juntas fijas a través de una distribución uniforme de la fuerza.
- Mediante una distribución uniforme de la fuerza, las juntas atascadas pueden aflojarse de manera segura.
- Debido a sus propiedades materiales, los anillos de tiro tienen muy buenas propiedades deslizantes.
Especificaciones
10/Paq. | |
Para asegurar la molienda de seguridad | |
Protección | |
NS 14/23 |