Learn More
DWK Life Sciences Protección, para tomas esmeriladas estándar de seguridad
Componente del sistema para el aflojado seguro de juntas esmeriladas atascadas.
Marca:  DWK Life Sciences 286217302
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15874608
  • 20.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Descripción
Los anillos de tensión de poliamida tienen muy buenas propiedades deslizantes. Ayudan a aflojar de forma segura las juntas fijas a través de una distribución uniforme de la fuerza.
  • Mediante una distribución uniforme de la fuerza, las juntas atascadas pueden aflojarse de manera segura.
  • Debido a sus propiedades materiales, los anillos de tiro tienen muy buenas propiedades deslizantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Para asegurar la molienda de seguridad
Protección
NS 34/35