Learn More
Kimtech™ Kimtech™ Satin Plus Guantes ambidiestros de látex, blancos
Para un excelente control táctil en aplicaciones no estériles, los guantes ambidiestros de látex Kimtech™ Satin Plus ofrecen el rendimiento, la comodidad y la seguridad que los investigadores necesitan.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EPI de categoría III, EN420:2003 EN 374-1 (salpicaduras químicas) y EN 374-2 (peligros microbiológicos), ISO 9001 e ISO 13485
Clasificación EPI de categoría III
Color Natural
Desechables Sí
Acabado exterior Suave
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Para un excelente control táctil en aplicaciones no estériles, los guantes ambidiestros de látex Kimtech™ Satin Plus ofrecen el rendimiento, la comodidad y la seguridad que los investigadores necesitan. Los guantes de látex suave, que cuentan con un acabado sin textura y no tienen talco, están diseñados para garantizar un ajuste sencillo y proporcionar una protección perfecta cuando y donde se necesite.Los guantes ambidiestros están fabricados con látex de caucho natural respetuoso con la piel. Se ha comprobado que los guantes garantizan la protección contra una amplia gama de contaminantes, incluidos virus y salpicaduras químicas, y presentan un nivel de proteína de <50 μg/g. Un acabado sin textura de alta calidad hace que los guantes sean cómodos e ideales para la colocación doble. El material estable y suave también proporciona precisión y control.Además, la fabricación sin talco minimiza la contaminación y los efectos de secado en la piel del usuario, lo que garantiza que los usuarios de salas blancas estén tan protegidos como sus aplicaciones y equipos. Los guantes no estériles y desechables también disponen de puños con reborde para facilitar la colocación, y una mejor formación de sellado con otras prendas.El riguroso proceso de desarrollo y pruebas, junto con los procesos de fabricación probada, da como resultado guantes para salas blancas de látex que cumplen numerosos requisitos de control de calidad y cumplimiento normativo. Los guantes se suministran con toda la información técnica adicional pertinente.Tamaños disponibles/Códigos:XS - SP2110ES - SP2220EM - SP2330EL - SP2440EXL - SP2550E
  • Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE), - Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K),- Resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,- Protección microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5:2016
  • El material de látex Satis Plus de calidad excepcional proporciona altos niveles de protección contra la contaminación por microorganismos, salpicaduras químicas y virus, entre muchos más.
  • Adecuados para su uso en una variedad de laboratorios y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo.
  • Los guantes no son estériles y son ambidiestros, desechables y blancos.
  • El acabado liso proporciona una mayor comodidad y una excelente sensibilidad táctil para aplicaciones de precisión, y hace que los guantes sean adecuados para la colocación doble.
  • Los puños con reborde añaden resistencia a los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y quitárselos.
  • Hechos de látex de caucho natural para que el riesgo de dermatitis sea bajo y sin talco, lo que reduce el riesgo de irritación de la piel del portador.
  • Disponibles en una variedad de tamaños, de la XS a la XL.
Especificaciones
Especificaciones
EPI de categoría III, EN420:2003 EN 374-1 (salpicaduras químicas) y EN 374-2 (peligros microbiológicos), ISO 9001 e ISO 13485
Natural
Suave
Sí
Látex
sin polvo
Puño con reborde
Para el uso en una amplia gama de aplicaciones no estériles
EPI de categoría III
Sí
Ambidiestro
No
0.13 mm
Guantes de examen
Con textura
Con reborde enrollado