Learn More
SCAT Tapones de seguridad para HPLC, V2.0, con cierre
El SafetyCap está diseñado para extraer disolventes de forma segura cuando se trabaja con cualquier sistema HPLC/UHPLC. Los tapones de seguridad SCAT proporcionan la máxima seguridad para el suministro de disolventes para HPLC. Extraiga los disolventes de forma segura de los frascos y depósitos sin estar expuesto a gases y vapores de disolventes peligrosos.
Marca: SCAT 107105
134.16 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Las tapas de seguridad SCAT proporcionan la máxima seguridad para su suministro de disolventes de HPLC. Extraiga sus disolventes de forma segura de las botellas y depósitos sin exponerse a los gases y vapores peligrosos de los disolventes. Durante las reparaciones de las bombas de HPLC, el cierre de los SafetyCaps puede cerrarse para que los capilares y el filtro de disolvente permanezcan en el disolvente. De este modo, la bomba puede lavarse rápida y fácilmente al volver a funcionar después de las reparaciones.
- Adaptador Luer Lock
- Diseño de ajuste mejorado para facilitar la conexión
- Fabricado con PTFE de grado médico, accesorios PFA y tapón de rosca PPS
- Incluye espacio para el etiquetado individual
- Esterilizable en autoclave hasta + 200 °C
- Estructura estable para un mejor manejo
Especificaciones
Sistemas HPLC | |
1 Fitting, 1 Air Valve, 1 Shut-off | |
GL/S40 |
Lab Bottles | |
PFA, PTFE, PPS | |
SafetyCap |