Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio ámbar redondos tipo boston transparentes con revestimiento de seguridad y tapones blancos de polipropileno
El vidrio de sodocálcico de tipo III es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras con revestimiento de plastisol, para una mayor seguridad, un mejor agarre y mayor dificultad de roturas.
Marca:  Fisherbrand™ FB02911814
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16104467
  • 156.00€ / paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recubierto en capa de plastisol
  • El revestimiento infragmentable reduce la posibilidad de roturas
  • Si se rompe, el revestimiento de seguridad contendrá el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación
  • El revestimiento antideslizante también permite una mayor estabilidad, tanto en húmedo como en seco
  • No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
950 ml
Ámbar
20 mm
Vidrio (tipo 3)
Blanco
Sí
206 mm
Espuma de PTFE/polietileno
33-400 mm
32 oz
29 mm
209 mm
12
33-400
Estrecha
Frasco redondo Boston de seguridad con revestimiento
Polipropileno
94 mm
Certificados
Ver productos accesorios