Learn More
Kimberly-Clark™ Gafas KleenGuard™ Jackson Safety™ V30 Nemesis™
Click to view available options
Tinción de lente:
IR/UV 5.0
Descripción
- Cumple con: EN166:2001 1F para seguridad
- Cumple con: EN166:2001 nivel F para resistencia a impactos
- Cumple con: ES166:2001 clase 1 para claridad óptica
- 99 % de protección contra rayos UVA/UVB
- Cómodas de usar durante largos períodos
- Protección ocular económica para trabajadores y visitantes
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN166:2001 1F para seguridad, EN166:2001 nivel F para resistencia a impactos y EN166:2001 clase 1 para claridad óptica. |
Tipo de lente | IR/UV 5.0 |
Revestimiento de lente | UV-treated |
Tinción de lente | IR/UV 5.0 |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Protegen los ojos de chispas, salpicaduras y pequeños residuos mientras se trabaja en soldadura o áreas relacionadas, lo que favorece la conformidad mediante un estilo atractivo |
N.° por paquete | 12/paq. |
Estilo de patillas | Tacto suave |
Peso (métrico) | 0,324 kg |
Material | Plástico |