Learn More
SCAT Vertedor de seguridad
Vertedor de seguridad con tapón de rosca integrado para la dispensación segura de líquidos.
19.65€ - 262.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Bidón, recipiente y frascos |
---|---|
Tipo de producto | Boquilla de seguridad |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10399309
|
SCAT
610500 |
S55 | Rígida |
19.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10589680
|
SCAT
610499 |
S55 | Los tubos |
19.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10309509
|
SCAT
610504 |
S60/61 | Rígido con ventilación |
262.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10262770
|
SCAT
610501 |
S60/61 | Los tubos |
19.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10639880
|
SCAT
610502 |
S60/61 | Fijo |
19.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10344470
|
SCAT
610503 |
S70/71 | Los tubos |
19.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Especificaciones
Bidón, recipiente y frascos | |
Boquilla de seguridad |