Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Cylinder
Graduated Chemware™ Cylinder made from chemically inert fluoropolymers.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences D1069602
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10545254
  • 733.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Descripción
  • These graduated cylinders offer all the advantages of non-stick inert fluoropolymers.
  • PFA is temperature resistant from -320°F (-196°C) to +500°F (+260°C) and has the lowest metal ion content.
  • As a result, Chemware™ cylinders are excellent for trace metal analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PFA
0.5 mL
1.69 oz.
No estéril
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Cylinder > Chemware™ Cylinder; Capacity: 50 mL