Learn More
Saint Gobain Life Sciences Vasos de precipitados de PTFE tipo Griffin Chemware™
Código de producto. 12346978
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
No contaminantes e inertes a reactivos muy corrosivos, como el ácido fluorhídrico
  • Irrompibles, no humectantes y resistentes al calor
  • Fácil de limpiar.
  • Amplia boquilla para facilitar el vertido
  • Se puede calentar en placa calefactora hasta 288 °C (550 °F) cuando se presta la atención adecuada
  • El fondo moldeado específicamente permite una rápida transferencia de calor
  • A diferencia de la mayoría de los vasos de precipitados de PTFE, estos hervirán agua cuando se tapan
Aplicaciones:
Ideales para digestión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0.1 oz.
Capacidad (métrico) 3 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (aplicación) Ideales para digestión
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,27 cm
Incluye Boquilla
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 550 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 288 °C
Tipo Vaso de precipitados
Modelo Griffin