Learn More
Saint Gobain Life Sciences Vasos de precipitados de PTFE tipo Griffin Chemware™
No contaminantes e inertes a reactivos muy corrosivos, como el ácido fluorhídrico
Marca:  Saint Gobain Life Sciences D1069037
86.74 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12396978
  • 128.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Descripción
  • Irrompibles, no humectantes y resistentes al calor
  • Fácil de limpiar.
  • Amplia boquilla para facilitar el vertido
  • Se puede calentar en placa calefactora hasta 288 °C (550 °F) cuando se presta la atención adecuada
  • El fondo moldeado específicamente permite una rápida transferencia de calor
  • A diferencia de la mayoría de los vasos de precipitados de PTFE, estos hervirán agua cuando se tapan
Aplicaciones:
Ideales para digestión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
3,38 oz
Politetrafluoroetileno (PTFE)
2,57 in
Boquilla
288 °C
Griffin
100 ml
Ideales para digestión
6,55 cm
550 °F
Vaso de precipitados