Learn More
Saint-Gobain Vidrio de reloj de PTFE Chemware™
Se utiliza para el pesaje, la cristalización y el secado
31.86€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Forma | Forma redonda |
Tipo | Vidrios de reloj |
Para utilizar con (aplicación) | Cristalización y secado, utilizado como cubiertas de vaso de precipitado, Pesaje |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10677925
|
Saint-Gobain
D1069012 |
5 cm | 11 ml | ||||||
Descripción
Se utiliza para el pesaje, la cristalización y el secado
Químicamente compatible con prácticamente todos los productos químicos y disolventes industriales; con la excepción de metales alcalinos fundidos, flúor y agentes fluorados fuertes.
- Todos los tamaños moldeados por igual para facilitar el apilado
- No contaminante, antiadherente
- También actúan como cubiertas de vaso de precipitado para los vasos de precipitado de PTFE tipo Griffin Chemware (serie 05-586-1)
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Forma redonda | |
Vidrios de reloj | |
Cristalización y secado, utilizado como cubiertas de vaso de precipitado, Pesaje |