Learn More
Salicilaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234900
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-02-8, 108-95-2
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.12
Número MDL MFCD00003317
Clave InChI SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
PubChem CID 6998
ChEBI CHEBI:16008
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylaldehyde
Punto de fusión -7.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 197.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. (Phenol) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CHO
Índice de refracción 1.5720 to 1.5740
Cantidad 1 kg
Beilstein 08,31
Índice Merck 15,8462
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Salicylaldehyde