Learn More
Azina de salicilaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080817
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 959-36-4 | C14H12N2O2 | 240.262 g/mol
Salicylaldehyde azine is used in the preparation of 2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid 2-(2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carbonyl)hydrazide by reacting with propadienedione . It has anthelmintic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La azina de salicilaldehído se utiliza en la preparación de 2-(2-oxo-2H-1-benzopiran-3-carbonil)hidrazida de ácido 2-oxo-2H-1-benzopiran-3-carboxílico, al reaccionar con propadienodiona. Tiene propiedades antihelmínticas.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, metanol y acetato de etilo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 959-36-4
Fórmula molecular C14H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 240.262
Número MDL MFCD00043496
Clave InChI SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
PubChem CID 6849893
Nombre IUPAC 6-[[2-[(6-oxociclohexa-2,4-dien-1-ilideno)metil]hidracinil]metilideno]ciclohexa-2,4-dien-1-ona
SMILES C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylaldehyde Azine
Punto de fusión 216°C to 222°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Beilstein 1913597
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylaldehyde azine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.