Learn More
Salicilaldoxima, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081207
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 94-67-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-67-7
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00002120
Clave InChI GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
Sinónimo salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
PubChem CID 6740756
Nombre IUPAC 6-[(hidroxiamino)metilideno]ciclohexa-2,4-dien-1-ona
SMILES ON\C=C1\C=CC=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylaldoxime
Punto de fusión 55°C to 59°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1859881
Índice Merck 14,8327
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98%