Learn More
Ácido salicílico, para análisis ACS, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500g
2kg
10kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-72-7
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00002439
Clave InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic acid
Punto de fusión De 158,0 °C a 161,0 °C
Punto de ebullición 211,0 °C (20,0 mmHg)
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Beilstein 10, 43
Índice Merck 15, 8469
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Cantidad 10kg
Temperatura de inflamación de 157 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Forma física Polvo
Residuo después del encendido 0,01 % máx.
Presión de vapor Presión de vapor:0,3 mbar a 95 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.