Learn More
Thermo Scientific Chemicals Salubrinal
127.00€ - 210.00€
CAS | 405060-95-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C21H17Cl3N4OS |
Sinónimo | Inhibidor de eIF-2; SAL |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15436259
|
Thermo Scientific Chemicals
J64192.#0 |
5 mg |
127.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15446259
|
Thermo Scientific Chemicals
J64192.MA |
10 mg |
210.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Salubrinal is a selective Inhibitor of eIF2α (eukaryotic translation initiation factor 2 α-subunit) dephosphorylation, inhibiting global protein translation. Salubrinal is a specific inhibitor of ER Stress induced apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
405060-95-9 | |
C21H17Cl3N4OS | |
Inhibidor de eIF-2; SAL |
Especificaciones
Marrón claro | |
405060-95-9 | |
479,81g/mol | |
Sensible a la luz | |
Polvo | |
ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1)NC(=O)C=CC1=CC=CC=C1 | |
479.80 |
De 2 °C a 8 °C | |
C21H17Cl3N4OS | |
Inhibidor de eIF-2; SAL | |
Reactivo de apoptosis | |
LCOIAYJMPKXARU-UHFFFAOYNA-N | |
3-phenyl-N-(2,2,2-trichloro-1-{[(quinolin-8-yl)carbamothioyl]amino}ethyl)prop-2-enamide |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Keep cold