Learn More
2,4-pentanodionato de samario(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398588
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
CAS: 64438-53-5 | C15H21O6Sm | 447.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64438-53-5
Fórmula molecular C15H21O6Sm
Peso molecular (g/mol) 447.69
Número MDL MFCD00792904
Clave InChI JTZJMDRBZZVNSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo samarium 2,4-pentanedionate, samarium iii acetylacetonate hydrate, samarium iii 2,4-pentanedionate hydrate, samarium iii acetylacetonate hydrate trace metals basis, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy samario oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 16213768
Nombre IUPAC samarium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Sm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.68 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%