Learn More
Acétate de samarium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382558
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 17829-86-6 | C6H9O6Sm | 327.49 g/mol
Samarium Acetate has specialized uses in glass, phosphors, lasers, and thermoelectric devices. Another important application of Samarium and its compounds is as catalyst and chemical reagent. One of the most important applications of Samarium is in Samarium-Cobalt magnets. . These magnets are found in small motors, headphones, and high-end magnetic pickups for guitars and related musical instruments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17829-86-6
Formule moléculaire C6H9O6Sm
Poids moléculaire (g/mol) 327.49
Numéro MDL MFCD00150124
Clé InChI JPDBEEUPLFWHAJ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC samarium(3+) triacetate
SMILES [Sm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 300°C
Nom chimique ou matériau Samarium(III) acetate hydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 327.48 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.94 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis