Learn More
Fluoruro de samario(III), anhidro, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049271
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 13765-24-7 | F3Sm | 207.36 g/mol
Samarium(III) fluoride has specialized uses in glass, phosphors, lasers, and thermoelectric devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13765-24-7
Fórmula molecular F3Sm
Peso molecular (g/mol) 207.36
Número MDL MFCD00049540
Clave InChI OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC samarium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Sm+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) fluoride
Punto de fusión 1306°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble moderately in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.35
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic