Learn More
Oxalato de samario(III) decahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7049528
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14175-03-2
Fórmula molecular C6H26O22Sm2
Peso molecular (g/mol) 750.97
Número MDL MFCD00150489
Clave InChI IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
PubChem CID 121488066
Nombre IUPAC ácido oxálico;samario;decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) oxalate decahydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Sm2(C2O4)3·10H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 744.93 (564.78 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%