Learn More
Oxalato de samario(III) hidrato, REacton™, 99,97 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Samarium(III) oxalate hydrate |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Fórmula lineal | Sm2(C2O4)3·xH2O |
Número UN | UN3288 |
Nombre IUPAC | ácido oxálico;samario;decahidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 564.78 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.97% |
Grado | Reacton™ |