Learn More
Sulfato de samario(III) octahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322558
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 13465-58-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13465-58-2
Numero MDL MFCD00011236
Especificaciones
Materiale o nome chimico Samarium(III) sulfate octahydrate
Punto di fusione 450°C (in -8H2O)
Forma fisica cristalino/a/s
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,8347
Informazioni di solubilità Sparingly soluble in water
Peso formulazione 733.00 (588.88 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton™
RUO – Research Use Only
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.