Learn More
Samario sólido en varias formas, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782104
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-19-9
Fórmula molecular Sm
Peso molecular (g/mol) 150.36
Número MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clave InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nombre IUPAC samario
SMILES [Sm]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium
Color Plata a gris
Nombre de nota ingot
Aspecto Silver Gray solid
Densidad 7.52 g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno estable al aire