Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de uso especial Samco™
Elimine el taponado, el envasado y la esterilización en autoclave con estas pipetas de transferencia para usos especiales, ideales para administrar gotas en portaobjetos o en placas.
28.05€ - 478.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15377873
![]() |
Thermo Scientific™
292 |
1 ml | No estéril | 0.2 ml | Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 25 µl |
28.75€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 01-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15337863
![]() |
Thermo Scientific™
273NL |
1,7 ml | No estéril | < 0,9/ml | Pipetas de transferencia de 1,7 ml Samco, no estériles, caja blanca |
28.05€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15788257
![]() |
Thermo Scientific™
273NL-250 |
1,7 ml | No estéril | < 0,9/ml | Pipetas de transferencia de 1,7 ml Samco, no estériles, 250/bolsa, caja blanca |
478.00€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11691829
![]() |
Thermo Scientific™
274NL |
4,8 ml | No estéril | < 1,8/ml | Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco B/B-PET™, no estériles, graduadas a 2 ml, caja blanca |
28.35€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15377863
![]() |
Thermo Scientific™
274NL-1S |
4,8 ml | Estéril | < 1,8/ml | Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco B/B-PET™, estériles, graduadas a 2 ml, en envase individual, caja blanca |
65.50€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 01-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15397863
![]() |
Thermo Scientific™
274NL-20S |
4,8 ml | Estéril | < 1,8/ml | Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco, estériles, graduadas a 2 ml, 20/bolsa, caja blanca |
40.45€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 03-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15387883
![]() |
Thermo Scientific™
336-10S |
5,0 mL | Estéril | < 1,9/ml | Pipeta de transferencia, 6 pulg., B/B-PET™, perilla estándar, estéril, 500 x 8 = 4000/caja |
49.60€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15317893
![]() |
Thermo Scientific™
336NL-1S |
5,0 mL | Estéril | < 1,9/ml | Pipetas de transferencia 5,0 ml Samco B/B-PET™, 6 pulg., estériles, envasadas individualmente, caja blanca |
68.60€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15327893
![]() |
Thermo Scientific™
336NL-20S |
5,0 mL | Estéril | < 1,9/ml | Pipetas de transferencia de 5,0 ml B/B-PET™, 6 pulg., estériles, 20/bolsa, caja blanca |
57.65€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 20-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15387873
![]() |
Thermo Scientific™
293 |
1 ml | No estéril | 0.2 ml | Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 30 µl |
28.40€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15397873
![]() |
Thermo Scientific™
295 |
0.8 ml | No estéril | 0.2 ml | Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 50 µl |
28.40€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
Descripción
Elimine el taponado, envasado y esterilización en autoclave con las pipetas de transferencia para usos especiales Thermo Scientific™ Samco™, ideales para administrar gotas en portaobjetos o en placas. Diseño único con perilla integrada en las pipetas que elimina la necesidad de tapar, empaquetar, esterilizar en autoclave; evita la contaminación cruzada.
- Polietileno no tóxico a prueba de roturas
- Superficies de baja afinidad para reducir la pérdida de células y proteínas valiosas causada por la unión—
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- No estériles
Especificaciones
LDPE |