Learn More
Buerkle™ UniSampler ex
UniSampler ex Buerkle™ especialmente desarrollado para el muestreo de líquidos inflamables de la categoría de peligro AI (VbF, por ejemplo, combustible).
Marca: Buerkle™ 5314-3000
426.05 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se completa en una práctica caja de transporte que incluye una mangera de 4 m (NBR), frasco de vidrio de 1000 ml, adaptador de frasco, soporte de frasco, bomba de vacío, cable de puesta a tierra y peso de manguera de latón
- Aprobación PTB D-333-009 618/00
- El frasco de vidrio y la manguera están conectados de tal manera que conducen la electricidad y que son puestas a tierra a través de una puesta a tierra cable
- Tomamuestras para muestras líquidas a una profundidad determinada con precisión, con bomba de vacío manual
- El muestreo con bombas de vacío tiene la ventaja de que el líquido solo entra en contacto con la manguera de succión y el botella de muestra original
Especificaciones
Muestreador de vacío manual | |
NBR | |
Líquidos inflamables de la categoría de peligro AI (VbF, por ejemplo, combustible) |
NBR, vidrio, polipropileno, PVC | |
1000 mL |