Learn More
Cytiva Kit de bucle de muestras
Juego de 5 bucles para cargar/inyectar muestras en una columna de cromatografía. El kit de asas de muestreo Cytiva es un conjunto de asas pequeñas de PTFE (25, 50, 100, 200, 500 μl) para su uso con válvulas de inyectores automáticos/inyecciones (p. ej., válvula V-7) y Sistemas de cromatografía ÄKTA™.
Marca:  Cytiva 18040401
Código de producto. 11320032
  • 479.00€ / cada uno
Descripción
El kit de bucle de muestras cytiva es un conjunto de bucles para aplicar muestras a columnas de cromatografía. Se pueden utilizar con un muestreador automático, con sistemas de cromatografía ÄKTA™ y con la válvula V-7 u otras válvulas de inyección de muestras.
  • Ideal para la manipulación de volúmenes pequeños
  • Minimiza la pérdida de muestras si se llena parcialmente
  • Se puede utilizar a alta presión, independientemente del caudal
Incluye cinco (5) pequeños bucles de muestras de plástico en una variedad de tamaños y capacidades:
  • 25 μl (Tubos: D.E.—1,8 mm; D.I.—0,5 mm)
  • 50 μl (Tubos: D.E. 1,8 mm; D.I.—0,5 mm)
  • 100 μl (Tubos: D.E. 1,8 mm; D.I.—0,5 mm)
  • 200 μl (Tubos: D.E. 1,8 mm; D.I.—0.8 mm)
  • 500 μl (Tubos: D.E. 1,8 mm; D.I.—0,8 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de bucle de muestras
Tubo de 1,8 mm de diámetro exterior (0,5/0,8 mm de DI)
Carga de la muestra en las columnas de cromatografía
ETFE y polipropileno
25, 50, 100, 200, 500 μl
Válvulas de inyección/automáticas (p. ej.: Válvula V-7) y sistemas de cromatografía ÄKTA