Learn More
BUCHI Conjunto de tubos de muestras
Garantice seguridad, precisión y durabilidad con estos tubos. El conjunto de tubos de muestras BUCHI™ es ideal para instrumentos de hidrólisis y Kjeldahl.
Marca:  BUCHI 037377
Código de producto. 10394291
  • en la oferta / paquete de 4
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Vida útil ampliada gracias a su exclusivo vidrio extragrueso de alta calidad
  • Protección contra la corrosión como resultado de las dimensiones preciosas de junta de vidrio
  • Un buen sellado protege frente a vapores peligrosos
  • El diseño del tubo elimina las zonas calientes y las roturas de vidrio
  • Alta precisión con juntas de sellado hermético
  • Fiabilidad de procesamiento de muestras automatizado
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de tubos de muestras
Muestras con un máximo de 200 ml de volumen o 5 g de peso
Vidrio
300 mL
Instrumentos de hidrólisis y Kjeldahl