Learn More
Cytiva Válvula de muestras
Marca:  Cytiva 29023896
Código de producto. 15299764
  • 464.00€ / cada uno
Descripción
Para su uso con el sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA start. La válvula de muestras permite que el tampón o la muestra entren en la trayectoria de flujo. La válvula de muestras permite usar la bomba para la aplicación directa de la muestra en la columna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Permite usar la bomba para la aplicación directa de la muestra en la columna
Sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA Start