Learn More
Sampling Systems™ Rack del Tomamuestras
Estos racks de Tomamuestras son ideales para colgar Tomamuestras cuando no se utilizan.
Marca: Sampling Systems™ 8820A-02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Construcción de acero inoxidable y plástico
- El rack estándar puede contener hasta 5 tomamuestras
- Los tomamuestras se conectan mediante un sencillo diseño de pinza de empuje
- Se suministra completo con fijaciones de orificio
- Adecuado para muestreadores de 10 a 35 mm de diámetro y más de 4 kg de peso
Especificaciones
Tack de almacenamiento | |
Acero inoxidable, plástico | |
Almacenamiento del tomamuestras | |
500 mm |