Learn More
Heathrow Scientific Pelle d’échantillonnage, stérile
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Pelles d’échantillonnage durables conçues pour faciliter la récupération des échantillons de granulés, de poudres et de pâtes. Les pelles sont destinées à un usage unique pour empêcher la contamination des échantillons en vrac.
Marque:  Heathrow Scientific 120855
19.02 EUR valable jusqu'au 2025-08-31
Utilisez le code promo "24124" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17679790
  • 21.25€ / 10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 14-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Conception durable
    • Grandes ouvertures larges pour faciliter la récupération des échantillons
    • Fond plat pour stabiliser l’échantillon sur une balance ou une surface plane
    • Traçabilité par lot
    • Matériau inerte, exempt d’ESB / EST, incassable
    • Comporte une longue poignée pour accéder aux récipients profonds
  • Récupération sûre de l’échantillon
    • Stérile
    • Jetables pour garantir l’absence de contamination croisée chimique
    • En PS de qualité alimentaire FDA dans une salle blanche de classe ISO 8
    • Répond aux exigences en matière de contrôle de la qualité et de BPF pour l’échantillonnage
Spécification
Spécification
Pelle
Non autoclavable
125 mL
Stérile
blanc
Échantillonnage de granulés, de poudres et de pâtes
33 mm
49 mm
Polystyrène
Plat
Oui
Monobloc
REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 et UE 1935/2004
218 x 49 x 33 mm
218 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis