Learn More
Masterflex™ Válvulas de control Luer de una sola vía
Conecte estas válvulas a bolsas biodegradables o tubos de muestreo. Las válvulas de retención Luer de una sola vía Cole-Parmer™ se amoldan a los tubos para una transición perfecta.
Marca:  Masterflex™ 30505-92
Código de producto. 11909638
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Las válvulas ofrecen un bajo volumen de cebado, permiten eliminar fácilmente las burbujas de aire durante el cebado y funcionan en cualquier dirección. Diafragmas de silicona fabricados sin DEHP ni látex. Los materiales cumplen con las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y la norma ISO 10993. Cada conjunto se empaqueta de forma individual y se puede esterilizar.
Especificaciones
Especificaciones
SAN
10 Paq.
Conector Luer unidireccional