Learn More
Arena, pura, malla 40-100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15224714
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2230.0°C
Nombre del producto químico o material Sand
Punto de fusión 1610.0°C
Nombre de nota 40 to 100 Mesh
Color Beige a gris
Forma física Crystals
Cantidad 25 kg
Fórmula lineal SiO2
Índice Merck 13,8567
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC dioxosilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Grado Pure
Envase Tambor de fibra