Learn More
Arena, lavada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487837
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1000 g
5000 g
missing translation for 'unitSize'
1000 g
5000 g
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
La arena lavada se emplea en la extracción de ADN y ARN debido a su capacidad de unirse a los ácidos nucleicos cuando hay presencia de caotrópicos. Se puede emplear como capa aislante sobre el silicio en la fabricación de electrodos de oro, que se utilizan para la detección amperométrica por inyección en flujo de agentes nerviosos organofosforados (OP).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La arena, lavada, se emplea en la extracción de ADN y ARN debido a su capacidad de unirse a los ácidos nucleicos bajo la presencia de caotrópicos. Se puede emplear como capa aislante sobre el silicio en la fabricación de electrodo de oro, utilizado para la detección amperométrica por inyección de flujo de agentes nerviosos organofosforados (OP).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2230°C
Nombre del producto químico o material Sand
Punto de fusión 1710°C
Nombre de nota Washed
Color Marrón-crema
Forma física Gránulos
Cantidad 5000 g
Fórmula lineal SiO2
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08