Learn More
Arena, cuarzo blanco, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15607270 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
purum p.a., polvo
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2210°C
Nombre del producto químico o material Sand, white quartz
Punto de fusión 1710°C
Color Blanco
Forma física Solid
Cantidad 5 kg
Fórmula lineal SiO2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08g/mol
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno