Learn More
Arena, cuarzo blanco, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 2210°C |
Nombre del producto químico o material | Sand, white quartz |
Punto de fusión | 1710°C |
Color | Blanco |
Forma física | Solid |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | SiO2 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08g/mol |
Olor | Odorless |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sand, white quartz