Learn More
Saponina, de glucósidos de Saponegin (polvo blanquecino/grado práctico), MP Biomedicals
Código de producto. 11406232 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Origen vegetal, glucósidos de Saponegin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-39-8
Fórmula molecular C6H16ClNO3
Peso molecular (g/mol) 185.648
Clave InChI HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol;hidrocloruro
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saponin
Nombre de nota Cell biology
Color Blanco
Cantidad 100 g
Grado Práctico
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Saponin, Practical Grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Saponin