Learn More
Sartorius Accesorios para sistemas Combisart™: Fritas
Fritas para su uso con sistemas Sartorius Combisart
163.00€ - 175.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Frita |
---|---|
Tipo de pantalla | None |
Material | Acero inoxidable |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Asegura la distribución uniforme de microorganismos y partículas en la superficie de la membrana del filtro |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10374901
|
Sartorius
6980102 |
1,9 in | 5cm |
175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10727622
|
Sartorius
6980103 |
1,8 in | 4,7cm |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Acero inoxidable
- Para colectores de acero inoxidable
- Elija entre 47 y 50 mm
Especificaciones
Frita | |
Acero inoxidable | |
Asegura la distribución uniforme de microorganismos y partículas en la superficie de la membrana del filtro |
None | |
1 unidad | |
Colector de acero inoxidable |